Imprimer
Votre recherche pour: Sachets d'homogénéisation
13  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Vaste choix de sachets stériles en PE d'une capacité comprise entre 80 et 3500 ml
Conviennent à tous les homogénéiseurs de laboratoires clas...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Complete range of bags, sterile and alimentary certified, for safe and quick preparation of solid samples before microbiological and chemical analysis...
Fournisseur: NASCO FORT ATKINSON
Description: Sterilised post-manufacturing and specially designed for use with homogeniser blenders. HACCP, EPA, USDA, FDA approved for food contact.
Fournisseur: NASCO FORT ATKINSON
Description: Blended, virgin polyethylene film provides exceptional clarity, and superior strength for use in homogenizer. HACCP, EPA, USDA, FDA approved for food ...
Fournisseur: INTERSCIENCE
Description: These non-filter sample preparation bags are ideal for homogenising samples.
Fournisseur: INTERSCIENCE
Description: These lateral filter bags are with non-woven filter that are ideal for the homogenisation and automatic filtration of the samples.
Fournisseur: INTERSCIENCE
Description: The BagFilter® Pipet & Roll bags are rigid and transparent blender bags with a lateral non-woven filter for all microbiological analyses. They are ide...
Fournisseur: INTERSCIENCE
Description: BagPage® single use bags with filter membrane reduce analysis time thanks to their wide opening and markings showing where to introduce the pipette. I...
Numéro de catalogue: (INSC111325)
Fournisseur: INTERSCIENCE
Description: BagFilter® XF is a rigid and transparent blender bag with a lateral non-woven filter for all microbiological analyses. The filtration is instantaneous...
UOM: 1 * 500 Pce
Fournisseur: Seward (FermionX)
Description: Les sachets Stomacher® sont tous fabriqués à partir de granulés de polymère vierge extrudé en tube. La seule couture se situe à la base. Tous les lots...
Fournisseur: Grade Products
Description: Ce mélange de polymère haute qualité est conçu pour les homogénéiseurs d'échantillons alimentaires de laboratoire.
Fournisseur: Seward (FermionX)
Description: Sachet d'homogénéisation, Simplettes®, Simplettes® (177 mm, 3,7 internal diameter), Emballage: 2000 in 40 (sachets of 50)
Numéro de catalogue: (DELT15005)
Fournisseur: DELTALAB
Description: These are sterile bags having a full size filter dividing them into two identical pouches, in which sample is inserted into one compartment. After sam...
UOM: 1 * 500 Pce
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom