Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
    • In Stock (29)
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
Votre recherche pour: "poches-de-sterilisation"
https://be.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/54/18989854.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
Trier par:
Fournisseur:  SÃœDPACK MEDICA
Description:   Sachets de stérilisation thermosoudés avec une face papier (60 g/m²) et une face plastique transparente PET/PP pré-assemblée.
Fournisseur:  SÃœDPACK MEDICA
Description:   Sachets et poches à base de polyamide pour toutes les applications de stérilisation en chaleur sèche. Réalisés à partir de deux feuilles de plastique ...
Fournisseur:  SÃœDPACK MEDICA
Description:   Poche de stérilisation, Sachet avec un côté en papier et un côté en PET/PP vert, L×l: 75×250 mm
Fournisseur:  SÃœDPACK MEDICA
Description:   Ces gaines de stérilisation en rouleaux sont disponibles en versions plate et pliable, dans différentes tailles. Instructions d'utilisation imprimées....
Fournisseur:  SÃœDPACK MEDICA
Description:   Ces sachets auto-adhésifs avec indicateurs décollables sont fournis avec un papier arrière de 60 g/m² et un couvrant transparent en PET/PP.
Fournisseur:  SÃœDPACK MEDICA
Description:   Poches tubulaires en PE-BD de 80 µ - Qualité pharmaceutique pour la stérilisation par irradiation aux rayons gamma.
Fournisseur:  SÃœDPACK MEDICA
Description:   Sachets décollables en polyamide/aluminium/polyester pour la stérilisation à rayons gamma.
Numéro de catalogue: (CARD92308)
Fournisseur:  CARDINAL HEALTH RMS
Description:   These sterilization pouch combines a blue film and a medical grade paper to provide breathability, sterile barrier and indication of processing. To op...
UOM:  1 * 200 Pce
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 8  de 13
  1  2  Suivant