Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
    • In Stock (37)
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
Sacs de stockage
https://be.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/62/18989862.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"22"
Trier par:
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   VWR® slider zipper bags, in LDPE, transparent, with blue slider. For the packing and storage of goods.
Fournisseur:  BÜRKLE
Description:   Bags with the patented zipper are for ideal for storing, collecting, protecting and shipping of specimens, samples and sales products.
Fournisseur:  BRADY & CO LTD, W. H.
Description:   These Lockout visit bag has several pockets to store and smoothly retrieve any lockout/tagout product.
Numéro de catalogue: (BRDY065780)
Fournisseur:  BRADY & CO LTD, W. H.
Description:   Lockout bag made of rugged canvas with drawstrings.
UOM:  1 * 1 Pce
Fournisseur:  DELTA T
Description:   BlueLine Bags are economical and durable. Its Insulating property ensures the maintainance of constant internal temperature and protects the samples a...
Fournisseur:  DELTA T
Description:   Les SilverBags représentent une solution économique pour le transport à court terme. La série SilverBags est fabriquée en nylon robuste associé à un m...
Numéro de catalogue: (MINIMGRL2P0406)
Fournisseur:  MINIGRIP
Description:   Reclosable low-density polyethylene bag.
UOM:  1 * 1.000 Pce
Fournisseur:  HK-PACK KRAUTSCHEID GMBH
Description:   Ces sachets permettent le stockage et le transport des échantillons.
En PE, épaisseur: 50 µm, transparent.
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 8  de 22
  1  2  3  Suivant