Imprimer
Votre recherche pour: Paniers
36  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"36"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Numéro de catalogue: (216-2254)
Fournisseur: VWR Collection
Description: This wire basket is made from rust-proof, electrolytically polished stainless steel.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: These wire baskets are made from rust-proof, electrolytically polished stainless steel.
Fournisseur: VWR Collection
Description: These wire baskets are made from rust-proof, electrolytically polished stainless steel.
Fournisseur: BOCHEM
Description: En fil d'acier inoxydable.
Numéro de catalogue: (BOCH10120)
Fournisseur: BOCHEM
Description: These rectangular stainless steel baskets are designed for transporting, storing, cleaning and sterilising laboratory utensils.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: BOCHEM
Description: These stainless steel baskets are designed for transporting, storing, cleaning and sterilising laboratory utensils.
Fournisseur: BOCHEM
Description: Acier inoxydable 18/10.
Fournisseur: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Description: Immersion baskets, Hostalen basket, for all unit types, Ronde, Ø×h: 74×50 mm
Numéro de catalogue: (142-0013)
Fournisseur: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Description: Panier en fil d'acier
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: HUPFER METALLWERKE
Description: Ces paniers en acier traité par polissage électrolytique sont adaptés aux petits ustensiles et accessoires.
Fournisseur: BÜRKLE
Description: Made of PE, translucent.
Numéro de catalogue: (BURK9650-0653)
Fournisseur: BÜRKLE
Description: Basket, made of PE.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: HUPFER METALLWERKE
Description: En fil d'acier inoxydable:
Fournisseur: RSG
Description: These electropolished wire baskets are made of stainless steel ¹⁸/₁₀.
Fournisseur: HUPFER METALLWERKE
Description: En acier inoxydable.
Promotion
Numéro de catalogue: (216-7470)
Fournisseur: HUPFER METALLWERKE
Description: Stainless steel, electrolytically polished.
UOM: 1 * 1 Pce
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 36
no targeter for Bottom