Imprimer
Paniers-égouttoirs pour tubes
Fournisseur: SciLabware
215-0550EA 95.1 EUR
215-0550 215-0549
Paniers-égouttoirs pour tubes
Paniers Paniers pour tubes à essais
En PP.
  • Very good chemical resistance
  • Autoclavable at 135 °C
  • Highly break-resistant
  • Stackable space saving design
These tests tubes baskets are suitable for rinsing, sterilising, transporting and storing glassware.
Colour: Blanc