Imprimer
Votre recherche pour: Poubelles
77  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"77"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: Hospidex
Description: Sharpsafe®, pionnier historique de la protection contre les risques de blessures par objets tranchants et de la durabilité dans la gestion des emballa...
Energy Efficient
Low Manufacturing Impact
Product Transparency and Disclosure
Safer Human and Environmental Health
Sustainable Materials
Waste Reducing
Fournisseur: BOCHEM
Description: Made from stainless steel 18/10, electro-polished.
Fournisseur: Palbam
Description: En acier inoxydable 304 poli électrolytiquement.
Fournisseur: Hospidex
Description: Made from 30% recycled plastic. Fully opening lid, with original positioning of hinge.
Fournisseur: Palbam
Description: This disposal cabinet can be used as a stand-alone unit or in combination with the dispenser unit (connecting frame required).
Numéro de catalogue: (129-2618)
Fournisseur: DESCO
Description: This conductive waste bin is useful in large ESD protected areas where waste accumulates and cannot be conveniently removed except in bulk.
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (BOCH11424)
Fournisseur: BOCHEM
Description: Stainless steel ¹⁸/₁₀ housing.
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (HUARHOS-60LPBBYLW4)
Fournisseur: Hospidex
Description: PP, yellow base with white lid. To collect hazardous medical waste. Lid with integrated handle. Single flap opening
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (HUARSHA-41912430)
Fournisseur: Hospidex
Description: The Clinisafe® plastic clinical waste containers have been designed to hold clinical, anatomical and laboratory waste.
UOM: 1 * 20 Pce
Numéro de catalogue: (129-1980)
Fournisseur: Rubbermaid Commercial Products
Description: The Slim Jim® Wall-mounted waste container provides maximum off-the-floor space efficiency in lobbies, toilets, and hallways.
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (129-1892)
Fournisseur: Rubbermaid Commercial Products
Description: Ces petites poubelles sont conçues avec une pédale qui permet d'ouvrir le couvercle sans les mains.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Rubbermaid Commercial Products
Description: The Configure™ decorative waste containers provide a recycling solution with sleek, smooth surfaces and contoured edges. This recycling system has a m...
Fournisseur: Rubbermaid Commercial Products
Description: Highly durable waste containers created with the toughest enviroments in mind.
Promotion
Fournisseur: Rubbermaid Commercial Products
Description: BRUTE® square containers with increased capacity are suitable for storage or refuse collection.
Fournisseur: Rubbermaid Commercial Products
Description: Select from a wide range of lids for use in any environment.
Fournisseur: Rubbermaid Commercial Products
Description: The Slim Jim® under-counter containers are a purpose-built solution for space efficient waste disposal.
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 77
no targeter for Bottom