Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
Collecteurs de déchets
https://be.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/41/18374041.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
Trier par:
Numéro de catalogue: (134-0486)
Fournisseur:  Palbam
Description:   En acier inoxydable, poli par électrolyse
UOM:  1 * 1 Pce
Fournisseur:  hünersdorff GmbH
Description:   Made of PS, coloured.
Fournisseur:  asecos
Description:   Sheet steel
Fournisseur:  asecos
Description:   Ces conteneurs en acier et en acier inoxydable sont adaptés pour un nettoyage sécurisé avec des liquides inflammables.
Fournisseur:  asecos
Description:   These containers are made of galvanized sheet steel optionally with red coating or stainless steel. These units are ideal for safe disposal of rags im...
Fournisseur:  asecos
Description:   Made of stainless steel.
Fournisseur:  asecos
Description:   Made of sheet steel, lacquered.
Fournisseur:  asecos
Description:   Disposal bin, rouge, PE, Capacité: 53 l, Ø×h: 560×530 mm
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 8  de 8