Imprimer
Papier pour chromatographie en cellulose, Whatman™
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
Whatman™
588-3010EA 369 EUR
588-3010 552-0107 552-0106 552-0109 731-2502 731-2501 731-2504 731-2503 552-0114 552-0113 731-2500 552-0112 588-3146 303-0862 588-3148 588-3186 588-3188 588-3189 588-3145 588-3182 516-3476 WHAT30176715 588-0000 588-3113 WHAT3017-8823 588-3114 588-3111 552-0127 588-3112 514-8013 552-0099 588-3190 552-0098 552-0097 588-3191 588-3192 552-0376 552-0375 552-0095 552-0094 552-0092 588-3007 WHAT3030-909 588-3009 588-3003 588-3004 588-3005 588-3006 552-0117 588-3001 WHAT10382514 552-0116 552-0115 588-3002 731-2505 552-0119 552-0121 552-0120 WHAT3002-9159 552-0125 552-0123 552-0122
Papier pour chromatographie en cellulose, Whatman™
Filtres Papiers filtre Papier pour chromatographie
Le papier pour chromatographie Whatman est utilisé partout dans le monde grâce à sa pureté, haute qualité et consistance. Il est fabriqué en cellulose de coton finement sélectionnée et rigoureusement contrôlée garantissant une qualité inégalée.
  • Cellulose pure, produite à l'aide de linters de coton de très haute qualité, sans aucun additif, garantit l'absence de contamination pendant les étapes de transfert
  • Fabriqué et testé pour les techniques chromatographiques afin de garantir la capacité de séchage et l'uniformité de la capillarité, essentielle pour obtenir des transferts nets et homogènes pendant le blotting
N° 1 Chr: Surface lisse. Bonne résolution pour les séparations analytiques générales.
N° 2 Chr: Plus lent que 1 Chr pour les applications à résolution plus élevée. Surface lisse. Particulièrement recommandé pour les balayages radiométrique ou optique.
N° 3 Chr: Papier d'épaisseur moyenne. Pour les applications générales avec des charges de solutions moyennes à puissantes. Fréquemment utilisé pour la séparation des composants inorganiques et pour l'électrophorèse.
Grade 3MM Chr: Though widely used as a blotting paper, 3 mm Chr is also used both in electrophoresis and for general chemistry. A medium thickness paper used extensively for general chromatography and electrophoresis.
Grade 4 Chr: Fastest of the thin papers. Recommended for routine and/or repetitive chromatography when loadings are relatively low. Smooth surface. Very suitable where speed is important and very high resolution is not required.
Grade 17 Chr: Highly absorbent paper suitable for heavy loadings. Recommended for preparative paper chromatography and electrophoresis.
N° 20 Chr: Pour une résolution optimale, ce grade est idéal car il offre la meilleure séparation possible des composants étroitement liés. Surface lisse. Recommandé pour la séparation d'échantillons de composition inconnue. Résolution exceptionnelle à faibles chargements.
N° 31ET Chr: Rapidité extrême. Débit le plus élevé de tous les papiers à chromatographie de la gamme Whatman. Papier épais avec surface relativement lisse. Application principale : électrophorèse de grosses molécules.
N° 54 SFC: Papier renforcé fin à débit élevé et résolution raisonnable à bonne. Recommandé pour la chromatographie de routine. Grande résistance à l'humidité.
N° 2668 Chr: Pour la séparation des molécules relativement grosses par électrophorèse.
N° 2727 Chr: Pour la séparation de très larges quantités de substance.