Imprimer
Votre recherche pour: Flacons pulvérisateurs
20  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"20"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: BÜRKLE
Description: En LDPE, translucide, pièce de vaporisation en PP.
Fournisseur: BÜRKLE
Description: Flacon en PE-H, pompe de pulvérisation en PP et acier inoxydable.
Fournisseur: BÜRKLE
Description: Flacon pulvérisateur, Turn 'n' Spray, avec vanne « tête en bas », Capacité: 250 ml, Hauteur: 220 mm
Numéro de catalogue: (300-0407)
Fournisseur: BÜRKLE
Description: The food pressure sprayer has a transparent viewing window to make it easy to read the fill level. A rubber-coated ring stand ensures that the sprayer...
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (300-0406)
Fournisseur: BÜRKLE
Description: La fonction pratique de pulvérisation à 360° permet également de faire fonctionner le pulvérisateur à pression Turn 'n' Spray à l'envers, ce qui simpl...
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (215-6550)
Fournisseur: BÜRKLE
Description: Media-contacting parts PP, PE, glass-fibre-reinforced PA, V2A, FKM, bottle made of HDPE.
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (215-4364)
Fournisseur: BÜRKLE
Description: Basic spray bottles are suitable for occasional spraying in various industries.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: LAMAPLAST
Description: En PE-LD, translucide.
Numéro de catalogue: (HECH49119010)
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Description: Flacons vaporisateurs en PE à jet réglable.
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (141-0285)
Fournisseur: WERNER & MERTZ BENELUX SA NV
Description: Foam gun for applying a stable foam carpet on horizontal and vertical surfaces. The dosage can be adjusted.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: Flacon en PE-LD (Low Density Polyethylene) blanc.
Fournisseur: VITLAB
Description: Flacons en PP blanc ou translucide.
Numéro de catalogue: (215-4419)
Fournisseur: KARTELL
Description: En PE-HD, translucide.
UOM: 1 * 5 Pce
Numéro de catalogue: (KART328)
Fournisseur: KARTELL
Description: En PE-HD/PP.
UOM: 1 * 5 Pce
Fournisseur: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Description: Flacons en verrre ambré avec vaporisateur à pompe, adéquats à la chromatographie.
Fournisseur: Brand
Description: En HDPE, blanc.
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 20
no targeter for Bottom