Imprimer
Flacons à niveau, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
215-1425EA 56.5 EUR
215-1425
Flacons à niveau, DURAN®
Flacons Flacons à décanter
En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN®.
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique, autoclavables
  • Dilatation thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
à col non rodé, avec bord serti et tubulure latérale basse en verre. Zone d'inscription mate blanche.
Certifications: DIN 12037