Imprimer
Flacons à décanter avec tubulure inférieure et robinet de vidange, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
DURAN®
SCOT247026303EA 274 EUR
SCOT247026303 SCOT247024405
Flacons à décanter avec tubulure inférieure et robinet de vidange, DURAN®
Flacons Flacons à décanter
En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN®.
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique, autoclavables
  • Dilatation thermique minimale pour une grande résistance aux variations de température
Avec tubulure à rodage standard NS 29/32 et robinet de vidange à rodage standard. Col et bouchon en verre à rodage standard.
Certifications: DIN 12037