Bonbonnes à col étroit avec bouchon à visser
: KARTELL
En PE-HD translucide avec bouchon à visser bleu.
- Bonne résistance chimique
- Thermorésistantes jusqu'à 80 °C (jusqu'à 120 °C pendant de courtes durées)
- Parois épaisses, très solides, étanches grâce à un joint spécial dans le bouchon
Pour le stockage et le transport de liquides. Avec poignée de transport (deux pour les bonbonnes de 25 et 50 L).
- CapacitéØ ext.Ø int. colØ colHauteurCdt
Specifications
Environmentally PreferableSpecifications
Environmentally PreferableSpecifications
Environmentally PreferableSpecifications
Environmentally Preferable