Imprimer
Votre recherche pour: Flacons compte-gouttes
45  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"45"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Verre sodo-calcique, ambré.
Fournisseur: VWR Collection
Description: En PTFE blanc.
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: Verre sodo-calcique, transparent ou ambré.
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: Dropping bottles made of natural or white LDPE. The white LDPE bottles tends to protect the sensitive samples from UV light.
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Dropper bottles made up of natural/white low density polyethylene.
Numéro de catalogue: (215-7861)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: En PTFE/FEP, avec bouchon compte-gouttes et capuchon en ETFE.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: En PE-BD, translucide ou en PE-BD, blanc, avec bouchon à vis en PP blanc et pointe de dosage en PE-BD.
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: PE-BD, translucide, avec bouchon en PP blanc.
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Flacon compte-goutte, couleur naturelle, bouchon coloré assorti, Nalgene®, PE-BD, Capacité: 15 ml
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: PE-BD, avec joint compte-gouttes et bouchon en PP.
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: LDPE, translucent, with tip and cap.
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: Dropping bottles are made of LDPE (low density polyethylene).
Numéro de catalogue: (215-1065)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Flacon compte-goutte, blanc, bouchon coloré assorti, Nalgene®, PE-BD, Capacité: 15 ml
UOM: 1 * 25 Pce
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: These translucent dispensing bottles are excellent for mild and strong buffers with a spout to dispense the contents and then could be depressed to se...
Numéro de catalogue: (NALG2416-0125)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Flacons compte-gouttes, avec pipette, Nalgene®, PE-BD, Capacité: 125 ml, Filetage: 20-415
UOM: 1 * 6 Pce
Numéro de catalogue: (548-2001)
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: Vial File, 40 flacons avec pointes compte-gouttes et bouchons attenants, PE-BD, Capacité: 3 ml, Hauteur: 49 mm, Ø ext.: 14 mm, dans un boîtier en plastique réutilisable, PE-BD, Filetage: 8-425
UOM: 1 * 40 Pce
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 45
no targeter for Bottom