Régulateur de débit gazeux
201-9100
- Hauteur:100 mm
- Environmentally Preferable:
- Cdt:1
DURAN®, verre borosilicaté 3.3.
- Très bonne résistance chimique
- Grande résistance thermique
- Expansion thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
Pour contrôler le débit de gaz dans les montages de distillation.