Imprimer
Pissettes de sécurité à col étroit avec impression, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
215-0178EA 47.8 EUR
215-0178 215-0174 215-0176 215-0172
Pissettes de sécurité à col étroit avec impression, Nalgene®
Flacons Pissettes
En PE-BD, translucide, à l'exception de l'hypochlorite de sodium (en PE-BD blanc avec protection contre la lumière) et de l'acétone (PPCO).
  • Bonne résistance chimique, résistance thermique jusqu'à +80 °C (jusqu'à +90 °C sur de courtes périodes)
  • Une vanne d'aération non métallique garde le contenu dans le flacon, pas d'éclaboussures intempestives
  • Étiquette de contenu colorée avec nom du produit chimique, formule ICS, numéro d'index CE et numéro CAS
  • Symboles conformes GHS
Avec bouchons vaporisateurs en PP, sauf hypochlorite de sodium (PE-HD) et étiquette de contenu en couleur. Avec symboles de danger et descriptions des dangers comme requis par le décret sur les substances dangereuses. Pour permettre une identification aisée des risques et des produits et empêcher la contamination croisée, chaque pissette comporte une barre de la même couleur que son bouchon coloré.
Informations de commande: l'assortiment comprend des flacons (500 ml) pour tous les produits chimiques énumérés à l'exception de l'hypochlorite de sodium.