Imprimer
Save on sample storage essentials
Automate your storage workflow and save with Thermo Scientific sample storage starter packs. Choose a pack to suit your lab and help boost productivity.
Shop now
Save now
Learn more
Votre recherche pour: Boîtes de transport
36  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"36"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces bacs Euro, empilables et en plastique, sont parfaits aussi bien pour les solutions de stockage simples que pour les systèmes hautement automatisés...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces bacs perforés Euro, empilables et en plastique, sont fabriqués en polypropylène résistant et conviennent à toutes les industries et à toutes les a...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Fabriquées dans un polypropylène vierge transparent de qualité alimentaire. Les boîtes à usages multiples sont des bacs en plastique transparent et so...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces bacs robustes en plastique transparent sont fabriqués dans un matériau translucide. Le matériau translucide permet aux utilisateurs de vérifier si...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Conteneur étanche et isolé
Fournisseur: MULTIROIR
Description: Ces caisses-palettes en polypropylène sont idéales pour le stockage, le transport et la préparation de marchandises et/ou de denrées alimentaires. Leu...
Fournisseur: Bohlender
Description: Cartons pour b.safe Politainer 5 L, l×p×h: 181×181×181 mm
Fournisseur: HEATHROW
Description: PC, transparent.
Fournisseur: MULTIROIR
Description: Les palettes plastiques légères sont fabriquées en PP ou PEHD recyclé et constituent une véritable alternative aux palettes en bois.
Fournisseur: BD Medical
Description: Plastic, coloured.
Fournisseur: MULTIROIR
Description: Ces bacs, munis de couvercles robustes, sont conçus pour s'empiler lorsqu'ils sont pleins et s'emboîter lorsqu'ils sont vides. Les renfoncements du co...
Fournisseur: MULTIROIR
Description: Palette moyenne avec bord de sécurité en polypropylène recyclé résistant aux chocs et aux variations de température.
Numéro de catalogue: (HEAT120926)
Fournisseur: HEATHROW
Description: Your reliable solution for the safe and convenient transportation of laboratory samples, instruments, and valuable items. Crafted to meet the stringen...
UOM: 1 * 1 Pce
New Product
Numéro de catalogue: (MULC14713)
Fournisseur: MULTIROIR
Description: Ces boîtes de transport sont idéales pour le stockage et la logistique des solutions.
UOM: 1 * 4 Pce
Fournisseur: BÜRKLE
Description: PP, grey.
Fournisseur: MAXX
Description: Les boîtiers d'isolation dans le tableau ci-dessous possèdent chacun un distributeur intégral correspondant à une configuration de flacons. L'échantil...
Promotion
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 36
no targeter for Bottom