Imprimer
Votre recherche pour: Godets
52  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"52"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Numéro de catalogue: (331-0114)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Buckets made of white food grade PP.
UOM: 1 * 30 L
Fournisseur: BÜRKLE
Description: Made of PP, white.
Fournisseur: BÜRKLE
Description: HDPE, white or black.
Fournisseur: CONTEC
Description: Improved, versatile, multiple bucket system for use with flat and curved Contec® mops.
New Product
Fournisseur: BOCHEM
Description: Ces seaux, en acier inoxydable 18/10.
Fournisseur: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Description: Standard bucket, rectangular, made of PP, with stainless steel handle, for Clino® system trolleys.
Fournisseur: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Description: Universal multipurpose rectangular PP buckets with handle.
Fournisseur: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Description: Standard for Clino® system trolleys, rectangular bucket with handle. Also suitable for the pre-preparation of textiles.
Numéro de catalogue: (CONT2743S)
Fournisseur: CONTEC
Description: Twin Bucket is an autoclavable 20 L divided bucket made of durable PP with a curved stainless steel wringer.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: BOCHEM
Description: Acier inoxydable 18/10.
Fournisseur: BÜRKLE
Description: Made of PE, transparent.
Fournisseur: BÜRKLE
Description: Made of PP, translucent.
Fournisseur: BÜRKLE
Description: LLDPE, white.
Fournisseur: BÜRKLE
Description: PE, white.
Numéro de catalogue: (KAUT2000070588)
Fournisseur: Kautex
Description: All buckets have strong walls and are very stable for a long service life.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Description: Stainless steel.
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 52
no targeter for Bottom