Imprimer
Burettes à robinet droit, Schellbach, BLAUBRAND®
Fournisseur: Brand
BLAUBRAND®
612-9958EA 122 EUR
612-9958 612-9959 612-9960
Burettes à robinet droit, Schellbach, BLAUBRAND®
Burettes
Verre borosilicaté 3,3, classe AS, marquage DE-M.
  • Calibré pour délivrer 'TD, Ex'
  • Bande de Schellbach, marques circulaires aux principales graduations
  • Les marques et inscriptions en émail bleu à fort contraste représentent la combinaison optimale de résistance et de lisibilité
Longueur: 800 mm
DIN EN ISO 385
Informations de commande: Livrées avec un certificat de lot. Les burettes sont également disponibles avec un certificat individuel, un certificat individuel USP ou un certificat de calibration DAkkS.