Imprimer
Burettes, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
612-2558EA 86 EUR
612-2558 612-2559
Burettes, Nalgene®
Burettes
En acrylique translucide, avec pointe en PMP, robinet et bouchon en TFE.
  • Résiste aux bases et acides minéraux dilués sauf HF et NH4OH
  • Non conçue pour une utilisation avec de l'alcool ou des solvants organiques
Résistante et idéale pour un usage général dans les écoles, en laboratoire industriel ou sur le terrain.
Certifications: ASTM E287