Imprimer
Pied à coulisse à vernier
Fournisseur: Bochem
238-2100EA 115 EUR
238-2100
Pied à coulisse à vernier
Pieds à coulisse
Pied à coulisse en acier inoxydable avec échelle gravée en noir.
Longueur du mousqueton : 45 mm
Division fine : 1/10
Certifications: DIN 862