Imprimer
Transporteurs
Fournisseur: Bel-Art Products, a part of SP
SP Bel-Art
215-0170EA 465 EUR
215-0170 215-0171
Transporteurs
Portoirs Bacs de transport
PP.
  • Conception robuste, parois résistantes
  • Poignée de transport ronde et confortable
  • Insert pour six compartiments disponible en option
Ces portoirs sont adaptés au transport des flacons, échantillons, outils et ustensiles.
L×P×H : 360×180×150 mm
Ø (orifice) : 74 mm
Couleur : blanc