Imprimer
Votre recherche pour: Bioréacteurs
26  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"26"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Chambres de cellule VWR®, en polystyrène à usage universel de qualité médicale avec bouchon ventilé, parfaites pour la culture cellulaire à grande éch...
Fournisseur: DISTEK
Description: Distek, Inc. has developed a bench top scale single-use bioreactor (SUB) for mammalian cell growth, cell therapy, insect cells and other unique applic...
Fournisseur: DISTEK
Description: The BIOne autoclavable bioreactor is available in a range of sizes including; 2, 5 and 10 L working volume. All metal components are manufactured from...
Fournisseur: DISTEK
Description: Distek, Inc. has revolutionised bench top scale bioreactors with the release of our BIOne 1250 bioprocess control station with autoclavable bioreactor...
Fournisseur: DISTEK
Description: Distek, Inc. has revolutionised bench top scale bioreactors with the release of our BIOne 1250 bioprocess control station with autoclavable bioreactor...
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: En PS haute transparence, stériles. Les systèmes de culture de masse permettent la production à l'échelle industrielle de vaccins, anticorps monoclona...
Promotion
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Thermo Scientific™ Nunc™ High Density Cell Factory™ system offers greater surface area and yield than the standard Cell Factory™ system, or similar mu...
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: En PS, stériles. Chambre de culture cellulaire EasyFill™ possède une grande ouverture et une petite ouverture, ce qui la rend polyvalente et convivial...
Promotion
Fournisseur: DISTEK
Description: The BIOne autoclavable bioreactor is available in a range of sizes including; 2, 5 and 10 L working volume. All metal components are manufactured from...
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Advance your manufacturing process with Thermo Scientific™ Nunc™ Closed Cell Factory™ systems. Having a clean and closed system that provides consiste...
Fournisseur: DISTEK
Description: Distek, Inc. has revolutionised bench top scale bioreactors with the release of our BIOne 1250 bioprocess control station with BIOne single-use biorea...
Fournisseur: Corning
Description: En PS, stériles. Les chambres de culture cellulaire Corning® CellSTACK® sont disponibles en cinq tailles et avec trois différents traitements de surfa...
Certificats Promotion
Fournisseur: Corning
Description: The CellCube Module is an integral, encapsulated, sterile, single-use device that is 100% pressure-hold tested before shipment.
Numéro de catalogue: (CORN7073)
Fournisseur: Corning
Description: Has 6360 cm² cell growth area, two 26 mm diameter filling ports allow direct access to chamber bottom providing greater flexibility for sterile fillin...
UOM: 1 * 6 Pce
Certificats
Numéro de catalogue: (CORN3032)
Fournisseur: Corning
Description: The CellCube Module is an integral, encapsulated, sterile, single-use device that is 100% pressure-hold tested before shipment.
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (734-0389)
Fournisseur: Corning
Description: CELLine™ 1000, système de culture cellulaire à membrane à usage unique, garantit des densités cellulaires élevées ainsi qu'une grande simplicité d'uti...
UOM: 1 * 3 Pce
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 26
no targeter for Bottom