Imprimer
Chambres de culture cellulaire pour gazage actif, Nunc™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Nunc™
734-1367EA 1440 EUR
734-1367 734-1339
Chambres de culture cellulaire pour gazage actif, Nunc™
Bioréacteurs
En PS haute transparence, stériles. Pour la production industrielle de vaccins, d'anticorps monoclonaux ou de produits pharmacologiques, par exemple. Le système breveté de circulation du gaz garantit une atmosphère contrôlée dans les plateaux de culture par une distribution homogène du mélange gazeux spécifié par l'utilisateur, qui est pompé de manière dynamique à travers le filtre pré-installé. L'atmosphère contrôlée est notamment avantageuse pour les cellules ayant besoin d'oxygène et les cellules sensibles au pH.
  • Le gaz est distribué de manière uniforme entre les plateaux ainsi que sur chaque plateau.
  • Le traitement de surface assure d'excellentes conditions de fixation et de croissance des cellules
  • Existe en versions 4, 10 et 40 plateaux pour une évolution aisée
  • Faible risque de contamination
  • Compatible avec les équipements Nunc™ existants de manipulation manuelle et automatique
L×l (plateau): 335×205 mm
Informations sur les accessoires: *Contenu du kit de démarrage : connecteur PC, filtre d'évent, capuchon d'adaptateur de filtre blanc, couvercles de protection, pinces à tubes et tubulures en silicone.