Imprimer
Pinces, à trois pattes
Fournisseur: Avantor
241-0019EA 107 EUR
241-0019
Pinces, à trois pattes
Pinces Pinces à usage général
Alliage d'aluminium laboral.
  • Deux vis moletées à action facile pour régler les doigts de serrage indépendamment l'un de l'autre