Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
    • In Stock (20)
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
Votre recherche pour: "Tabliers"
https://be.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/07/18944907.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"37"
Trier par:
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Ces tabliers à usage unique sont faits d'un mélange de 65% de PE-BD et de 35% de PE-BD linéaire.
Numéro de catalogue: (BURK2507-1001)
Fournisseur:  BÜRKLE
Description:   Tablier en plastique en PVC adapté aux applications industrielles.
UOM:  1 * 1 Pce
Fournisseur:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Description:   Tabliers résistant en tissu DUOTEX (tissu 100% polyester avec revêtement PVC).
Numéro de catalogue: (113-0479)
Fournisseur:  DuPont
Description:   Spécialement conçu pour une utilisation avec les vêtements Tyvek®, ce tablier peut aider à offrir une meilleure protection des parties du corps davant...
UOM:  1 * 100 Pce
Fournisseur:  DuPont
Description:   Ce tablier monocouche offre une triple protection contre les éclaboussures de liquides et de produits chimiques, les embrasements éclairs et les arcs ...
Fournisseur:  DuPont
Description:   Conçus pour une utilisation avec les vêtements Tychem®, ces tabliers offrent une excellente protection des parties du corps qui sont exposées aux subs...
Numéro de catalogue: (SIOE8007A6DT5/M46)
Fournisseur:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Description:   Ce tablier est composé d'un tissu 100% polyester avec revêtement en nitrile.
UOM:  1 * 1 Pce
Fournisseur:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Description:   Tablier imperméable et coupe-vent en Flexothane® Kleen, un tissu 100% polyamide, tricotage 6.6 avec revêtement PU.
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 8  de 37
  1  2  3  4  5  Suivant