Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Catégorie de produit
  • Criteria
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
Capuches
https://be.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/02/18989402.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"31"
  Vue liste Vue simple
Trier par:
Numéro de catalogue: (113-8807)
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Cette capuche de protection stérile est fabriquée en tissu SMS respirant. Le masque intégré est fabriqué à partir d'une combinaison de PP traité par f...
UOM:  1 * 125 Pce
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   This flat hood is made from Quantus® Comfort fabric which is a high quality polyester fabric (100 % polyester weave with conductive yarn) designed for...
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Ces capuches plates sont fabriquées à partir de tissu Protect Xtra, une évolution du tissu Protect composé de toile de polyester 100% avec fil conduct...
Numéro de catalogue: (113-8202)
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   These poypropylene head and face covers are designed to protect users from potential environmental contaminations.
UOM:  1 * 500 Pce
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Ces capuches à usage unique, avec masque à 2 épaisseurs, sont fabriquées à partir d'un tissu non tissé, en polypropylène spunbond (SPP), qui prot...
Fournisseur:  3M
Description:   Capuche de rechange, Versaflo™, S-605
Numéro de catalogue: (113-8560)
Fournisseur:  DuPont
Description:   Cette capuche est en Tyvek®, un tissu en PE haute densité obtenu par le procédé Flash Spinning. Ce matériau est perméable à l'air et à la vapeur d'eau...
UOM:  1 * 100 Pce
Fournisseur:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Description:   Capuche pour entrepôts frigorifiques fournissant une protection contre des températures pouvant atteindre −40 °C. Tissu en coton/polyester thermo...
UOM:  1 * 1 Pce
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 8  de 31
  1  2  3  4  Suivant 
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping