Imprimer
Masques de chirurgie, Lite One, PE/cellulose
Fournisseur: Kimberly-Clark
ANSM48105EA 9.3 EUR
ANSM48105
Masques de chirurgie, Lite One, PE/cellulose
Ces masques haute filtration possèdent deux plis avec barrette nasale et liens de fixation. Ils sont également munis d'un filtre en PP exempt de fibres de verre.
  • Efficacité de filtration particulaire 99,8% avec des particules de 0,1 µm
  • Efficacité de filtration bactérienne 97,84% pendant 3 h avec des bactéries de 2,8 µm