Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
    • In Stock (83)
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
surbottes-et-surchaussures
https://be.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/91/18989791.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"69"
Trier par:
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Surchaussures composées à 65% de PE faible densité (PE-BD) et à 35% de PE faible densité linéaire (PE-LBD).
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Les surchaussures VWR Maximum, SF sont les plus fiables et les plus résistantes de la gamme. Fabriquées en polypropylène spunbond (SPP) recouvert d'un...
Fournisseur:  Hubei Orient International
Description:   Ces surchaussures à usage unique sont fabriquées à partir d'un matériau en CPE souple et résistant.
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Surchaussures en polypropylène non tissé. Avec motif en latex.
UOM:  1 * 100 Pce
Numéro de catalogue: (113-8287)
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Surchaussures en polypropylène non tissé.
UOM:  1 * 300 Pce
Numéro de catalogue: (113-8280)
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Surchaussures en PP non tissé.
UOM:  1 * 100 Pce
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   En PP non tissé avec une semelle laminée en PE-C.
Fournisseur:  Hubei Orient International
Description:   These non woven shoe covers are made of PP with a skid-resistant CPE coating on the sole.
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 8  de 69
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Suivant