Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
    • In Stock (26)
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
Votre recherche pour: "manchettes"
https://be.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/99/18989799.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"44"
Trier par:
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Manchettes de protection fabriquées à partir de 65% de PE-BD et 35% de PE-BD linéaire.
Numéro de catalogue: (113-8255)
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Manchette de protection en PP non tissé recouvert de PE.
UOM:  1 * 100 Pce
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Les manchettes protectrices VWR Advanced, SF sont fabriquées en polypropylène spunbond (SPP) recouvert d'un film en PE respirant.
Numéro de catalogue: (113-7887)
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Manchettes protectrices coniques en SMS respirant. Idéales pour une utilisation dans les salles propres et les environnements ESD.
UOM:  1 * 150 PAIRE
Fournisseur:  Hubei Orient International
Description:   Ces manchettes de protection en PE à usage unique offrent une protection étanche pour les tâches peu contraignantes.
Numéro de catalogue: (113-0494)
Fournisseur:  DuPont
Description:   Conçues pour une utilisation avec les vêtements Tyvek®, ces manchettes de protection peuvent aider à offrir une meilleure protection des parties du co...
UOM:  1 * 200 Pce
Fournisseur:  DuPont
Description:   Ces manchettes sont en Tyvek®, un tissu composé de PE haute densité obtenu par le procédé Flash Spinning, offrant un équilibre idéal entre protection,...
UOM:  1 * 50 PAIRE
Numéro de catalogue: (ANSE59-416)
Fournisseur:  ANSELL HEALTH CARE
Description:   Cette manchette pour soudeur est fabriquée en tissu Kevlar®, associé à une couche interne en coton. Elle offre une protection contre la chaleur élevée...
UOM:  1 * 1 Pce
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 8  de 44
  1  2  3  4  5  6  Suivant