Imprimer
Filtres en ligne
554-7713EA 46.9 EUR
HICHHI-693
Filtres en ligne
Placé entre la pompe et la valve d'injection d'échantillons, le filtre en ligne piège les particules libérées par l'usure normale du joint de piston de la pompe. Il est recommandé que les frittes soient vérifiées régulièrement et remplacées dès qu'elles contribuent à la contre-pression du système.
  • Protège l'injecteur des particules
  • Pratiquement aucun volume mort sans aucun élargissement de la bande ou perte d'efficacité
  • Compatibles avec tous les systèmes HPLC
Le filtre en ligne à serrage à main HI-693 se compose d'une fritte d'acier inoxydable 2 µm intégrée dans une gaine PEEK ; il est fourni avec deux connecteurs à serrage à main en PEEK.