Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
    • In Stock (16)
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Votre recherche pour:
Raccords rodés
26  results were found
https://be.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/48/76/18944876.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"26"
  Vue liste Vue simple
Trier par:
Fournisseur:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Description:   En verre DURAN®.
Fournisseur:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Description:   En verre DURAN® transparent.
Fournisseur:  Bohlender
Description:   PTFE, white. For bottles or reaction vessels with ground joint. For transferring liquids without contamination. For connection to a liquid source or a...
UOM:  1 * 1 Pce
Fournisseur:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Description:   DURAN®, borosilicate glass.
Fournisseur:  BÜRKLE
Description:   Adapter, Adapter 3/4 " thread inflowing side on adapter coarse thread, Mauser 2” outflowing side, PP/PE, green/white, PP/PE
Fournisseur:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Description:   DURAN®, Borosilicate glass.
Numéro de catalogue: (BOHLN1656-45)
Fournisseur:  Bohlender
Description:   This vacuum adapter is made of PTFE with O-ring made of FKM for secure placement of standard filter cartridges made of glass or plastic on flasks with...
UOM:  1 * 1 Pce
Fournisseur:  ENTEGRIS INC
Description:   Adapter, PureBond®, straight, PFA, Raccord: Straight, Ø trou: 8,6 mm
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 8  de 26
  1  2  3  4  Suivant