En mousse semi-rigide.
- Changements de phase à 0 °C
- Retour à l'état de mousse après décongélation
- Forme maintenue à tous les stades de l'utilisation
- Usage unique
Adaptées aux espaces limités, indéformables, qu'elles soient congelées, en cours d'utilisation ou de décongélation. Disponibles en plusieurs tailles, pour le stockage et le transport. Chaque poche est scellée sous vide pour un poids et une forme homogènes.
- Changement d'état à 0 °C
- Retour à l'état de mousse après décongélation
- Réutilisation possible
Adaptées aux espaces limités, indéformables, qu'elles soient congelées, en cours d'utilisation ou de décongélation. Disponibles en plusieurs tailles, pour le stockage et le transport. Chaque poche est scellée sous vide pour un poids et une forme homogènes.