Imprimer
Creusets
Fournisseur: Haldenwanger
459-0139EA 13.2 EUR
459-0139 459-0136 459-0137 459-0138 459-1121 459-1122 459-1120 410-9325 459-1118 459-0106 459-0102 459-0146 459-0103 459-0147 459-0104 459-0148 459-0149 459-0105 459-1110 459-0142 459-0143 459-1111 459-0144 459-0101 459-0145 459-0140 459-0141
Creusets
Creusets
En porcelaine, intérieur et extérieur émaillés à l'exception du fond.
  • Résistent à des températures jusqu'à 1000 °C
Les couvercles sont disponibles séparément.