Imprimer
Cartouches de dessiccation
Fournisseur: Bel-Art Products
467-4192EA 134 EUR
BELAF420450200 BELAF420450250
Cartouches de dessiccation
Ces cartouches de dessiccation réutilisables sont livrées dans un sac en polyester/feutre solide avec couvercle en Mylar®, pour une utilisation dans la plupart des chambres à dessiccation.
  • Régénération dans un four ventilé à 150 °C pendant trois heures jusqu'à ce que la couleur bleue réapparaisse
  • Billes de gel de silice indicatrices Natrasorb® TI bleues (chargées) ou roses (saturées)
  • Régénération multiple sans perte des propriétés desséchantes