Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Catégorie de produit
  • Criteria
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
distributeurs-de-savon
https://be.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/18/37/22951837.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"49"
Trier par:
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Les distributeurs manuels VWR muraux et durables sont destinés à une utilisation avec les savons et produits nettoyants Deb Stoko®. Parfaits pour une ...
Numéro de catalogue: (115-2098)
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Distributeur de savon robuste avec montage mural pour utilisation avec produits lavants moussants.
UOM:  1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (KIMB11329)
Fournisseur:  KIMBERLY CLARK
Description:   This touchless cassette dispenser provides Kleenex® luxury foam soap or sanitiser. The skin care innovation in this electronic system represents high ...
UOM:  1 * 1 Pce
Fournisseur:  KIMBERLY CLARK
Description:   These soap dispensers have been designed to promote hygiene, improve comfort and care.
Fournisseur:  Deb-STOKO
Description:   Ce distributeur de savon est adapté à une utilisation avec les flacons 500 ml ou 1000 ml − Pour une utilisation sans contact.
UOM:  1 * 1 Pce
Fournisseur:  Deb-STOKO
Description:   Ce distributeur blanc résistant est adapté aux applications en extérieur ou à une utilisation dans les bureaux, les établissements médicaux et les lab...
UOM:  1 * 1 Pce
Fournisseur:  Deb-STOKO
Description:   Le distributeur InstantFOAM 1000 est conçu pour les toilettes de locaux professionnels, les entreprises de la restauration et les hôpitaux.
UOM:  1 * 1 Pce
Fournisseur:  Deb-STOKO
Description:   Ce distributeur blanc de produit lavant antimicrobien pour les mains est idéal pour une utilisation dans l'industrie, les bureaux, les locaux à usage ...
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 8  de 49
  1  2  3  4  5  6  7  Suivant