Imprimer
Votre recherche pour: Tests pour le dépistage de drogue
20  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"20"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Ce kit permet la détection de médicaments délivrés sur ordonnance. Le programme et ses réactifs ont été développés par le Laboratoire central de chimi...
Numéro de catalogue: (321761U)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Ce kit permet de réaliser 40 tests.
UOM: 1 * 1 KIT
MSMD Certificats
Fournisseur: SURESCREEN
Description: Toutes les fonctions d'une bandelette test avec l'ajout d'un puits d'échantillon et d'une pipette de transfert ; idéales pour les échantillons de...
Fournisseur: SURESCREEN
Description: Single test strips are an efficient method for testing urine for specific drugs in urine. Simply dip the test strip into a urine sample and read at 3 ...
Fournisseur: SURESCREEN
Description: Single test cassettes are an effective way to screen for specific drugs in urine when a small urine sample is received. With high accuracy, ease of us...
Fournisseur: SURESCREEN
Description: Les tests multi-substances détectent jusqu'à 12 drogues simultanément.
Numéro de catalogue: (SUREBUS)
Fournisseur: SURESCREEN
Description: For use with raw drug testing kits. This solution is used to break up organic material, such as cannabis leaf, prior to running a drug test using the ...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: SURESCREEN
Description: Drugtest, test cassette, Multicassette 5 drug test for urine (AMP / BUP / BZO / COC / OPI)
Numéro de catalogue: (SUREHAK)
Fournisseur: SURESCREEN
Description: This set contains all you need for preparing a hair sample.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: SURESCREEN
Description: Test de détection des drogues, coupelle intégrée pour urine, À six panneaux (AMP/BZO/COC/mAMP/THC/OPI)
Fournisseur: SURESCREEN
Description: Panneaux disponibles, permettant de tester jusqu'à 10 substances. Permettent de déterminer avec précision la substance addictive. Produits spécia...
Fournisseur: SURESCREEN
Description: The oral fluid twist test detects several drugs simultaneously. Simply collect the saliva with the swab, push down into the sample well and twist to s...
Numéro de catalogue: (SUREPLCAC)
Fournisseur: SURESCREEN
Description: The testbox Cannabis contains swab and buffer.
UOM: 1 * 50 KIT
Numéro de catalogue: (SUREAMCAL)
Fournisseur: SURESCREEN
Description: After 500 uses the alcometer requires recalibration to ensure that the instrument is reading correctly. It is returned to manufacturer for this servic...
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (SUREHA)
Fournisseur: SURESCREEN
Description: Hair is a medium designed to analyse drug abuse over a period of three months. As the hair grows it records all the drugs that are in the body. Hair i...
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (SUREPLAB4DS24300)
Fournisseur: SURESCREEN
Description: Using the swab and buffer, this kit allows swabbing of suspect surfaces or powders to determine if they are amphetamines.
UOM: 1 * 50 Pce
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 20
no targeter for Bottom