Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
    • In Stock (37)
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
Cartouches d'extraction
https://be.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/10/18945210.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"17"
  Vue liste Vue simple
Trier par:
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Coton en cellulose pure. Conviennent à tout type d'extracteur (Soxhlet, Büchi, Gerhardt, etc.)
Fournisseur:  GE Healthcare - Whatman
Description:   Grade 603 standard cellulose extraction thimbles, made of high quality cellulose, are available in a range of sizes suitable for use in thimble holder...
Fournisseur:  GE Healthcare - Whatman
Description:   GE’s Whatman cellulose thimbles are manufactured from high-quality alpha cellulose cotton linter for high-performance use in automated Soxhlet extract...
Fournisseur:  GE Healthcare - Whatman
Description:   GE’s Whatman 603G borosilicate glass fibre thimbles with inorganic binder are flexibly designed for use in a full range of commercially available Soxh...
Fournisseur:  ROBU GLASFILTER
Description:   Borosilicate glass 3.3.
Fournisseur:  GE Healthcare - Whatman
Description:   GE’s Whatman 100% borosilicate glass microfiber (HP-GF) thimbles are designed to fit most Soxhlet extraction units. They are well-suited to pollution ...
Numéro de catalogue: (WHAT2811-308)
Fournisseur:  GE Healthcare - Whatman
Description:   Standard glass microfibre thimbles
UOM:  1 * 25 Pce
Fournisseur:  GE Healthcare - Whatman
Description:   Grade 603 standard cellulose extraction thimbles for DIONEX ASE.
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 8  de 17
  1  2  3  Suivant 
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping