Imprimer
Votre recherche pour: Unités à membrane filtrante
10  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: Sartorius
Description: Les moniteurs BioSart® 100 ont été spécialement conçus pour la détection et le dénombrement des micro-organismes dans les boissons, l'eau, les pr...
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: Filtration apparatus with unit made from clear DURAN® borosilicate glass 3.3, PTFE insert and anodised aluminium clamp.
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
Description: MBS I is an excellent system for optimal microbiological control using membranes. The overall procedure time is reduced to a minimum. The design of th...
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
Description: Pressure filtration devices with a sample loading cylinder are suitable for batch filtration of samples from 20 ml. Devices without infusion cylinders...
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: These vacuum microfiltration assemblies are manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass. The 47 mm vacuum microfiltration assem...
Numéro de catalogue: (SCERSP953730-0000)
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: The 25 mm vacuum microfiltration assembly is designed to handle small volumes of liquids for analysis of particulate or microbiological contamination....
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (SCERSP953820-1047)
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: This microfiltration system manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass eliminates pouring HPLC solvents into funnels. The solv...
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (514-0054)
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
Description: The microbiological filtration system is used for optimal microbiological control using membranes. The design of the system, which consists of an elec...
UOM: 1 * 24 Pce
Numéro de catalogue: (SCERSP179950-4532)
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: This microfiltration adapter assembly is designed to allow connection of a 47 or 90 mm filtration support base with a straight drip tip to a bottle or...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Roth Carl
Description: These flow-through filters are made of PTFE. The filter membrane can be replaced easily by unscrewing the sample funnel. Plastic tubing can be connect...
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom