Imprimer
Votre recherche pour: Matériel de premiers secours
160  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"160"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Fabriquées à partir d'un matériau composite comprenant deux épaisseurs de tapis de laboratoire en fibre de verre et une couche de feuille ignifuge. Po...
Numéro de catalogue: (139-0806)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Laboratory safety showers should be tested once a month to check the functionality and the required water flow rate of 60 L/min. for emergency instanc...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Plum Safety
Description: Disponibles sous forme de station ouverte ou de boîte murale fermée étanche aux poussières et contenant 2×500 ml de solution de lavage oculaire P...
Numéro de catalogue: (118-0398)
Fournisseur: Plum Safety
Description: Cette station à fixer au mur est fabriquée en plastique résistant aux chocs et équipée d'un couvercle transparent.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Plum Safety
Description: This wall station is equipped with two 1000 ml eyewash bottles, wall brackets, pictogram and mirror. The single bottle contains sterile sodium chlorid...
Fournisseur: Plum Safety
Description: Ce distributeur de pansements permet un accès rapide et hygiénique aux premiers soins, au cœur du lieu de travail. Tirez pour récupérer un pansement p...
Fournisseur: Plum Safety
Description: This plaster dispenser allows quick and hygienic first-aid access, at the centre of the workplace. Pull to retrieve a ready-for-use plaster, and get b...
Fournisseur: Plum Safety
Description: Solution tampon phosphate stérile (4,9%) pour neutralisation rapide et efficace des acides et des alcalis.
Fournisseur: B. Braun
Description: Gauze compresses with cut edges for all types of classic wound care, as an ointment or medication carrier.
Numéro de catalogue: (PLUM4862)
Fournisseur: Plum Safety
Description: Wall-mounted eye wash box made from maintenance-free material for quick first aid of eye injuries. The box contains one 500 ml bottle of pH Neutral DU...
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (BRAU9030409W)
Fournisseur: B. Braun
Description: Absorbent gauze for making compresses and swabs, as an ointment or medication carrier.
UOM: 1 * 2 ROU
Fournisseur: Plum Safety
Description: Disponibles sous forme de station ouverte ou de boîte murale fermée étanche aux poussières et contenant 200 ml de solution neutre et 500 ml ...
Numéro de catalogue: (BRAU9080120N)
Fournisseur: B. Braun
Description: Silk plasters for the fixation of all types of wound dressing, e.g. Askina® Pad, Askina® gauze compresses. Also suitable for the attachment of cathete...
UOM: 1 * 12 Pce
Numéro de catalogue: (BRAU9048120)
Fournisseur: B. Braun
Description: Bandage élastique de fixation à maillage large, 70% viscose, 30% polyamide. Pour tous les types de pansements de fixation et bandages de support léger...
UOM: 1 * 20 Pce
Numéro de catalogue: (118-0477)
Fournisseur: Plum Safety
Description: Ce distributeur mural contient 45 pansements élastiques et 5 ampoules de 20 ml de solution de chlorure de sodium stérile à 0,9% pour le...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Plum Safety
Description: Douches oculaires murales, en plastique dur, pour les premiers secours simples et rapides en cas d'une blessure à l'œil.
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 160
no targeter for Bottom