Imprimer
Ballons récepteurs pour évaporateur rotatif
Fournisseur: Lenz
531-0822EA 183 EUR
531-0822 531-0823 531-9146 531-0821 531-0826 531-9144 531-0827 531-9145 531-0824 531-9142 531-0825 531-9143
Ballons récepteurs pour évaporateur rotatif
Ballons Flacons pour évaporateurs rotatifs
Verre borosilicaté DURAN®, transparent ou recouvert de plastique.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température
Joint sphérique KS 35/20, centré, adapté à tous les évaporateurs rotatifs.