Imprimer
Votre recherche pour: Entonnoirs
304  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"304"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Verre borosilicaté 3.3.
Numéro de catalogue: (720-1999)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Chambre en plastique à usage unique utilisée en cytocentrifugation pour les échantillons d’urine, gynécologiques et non gynécologiques, également conç...
UOM: 1 * 600 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: En verre borosilicaté 3.3, avec bouchon normalisé en PE.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Verre borosilicaté 3.3.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Verre borosilicaté 3.3.
Promotion
Fournisseur: VWR Collection
Description: En PP translucide.
Fournisseur: VWR Collection
Description: En verre borosilicaté 3.3 avec bouchon PE normalisé.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Verre borosilicaté 3.3.
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Description: Membrane : GN Metricel® (esters cellulosiques mixtes), Metricel® Black (polyéthersulfone modifié), stérile.
Promotion
Fournisseur: KARTELL
Description: 60° angle, autoclavable funnels. Large bore avoids bridging of powders during transfer. Ribbed outside to avoid pressure lock. Can be used with liquid...
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Description: En verre borosilicaté DURAN®, avec bouchon RN en PE.
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Description: Entonnoirs de filtration à usage unique prêts à l'emploi avec membrane de filtration de 47 mm de diamètre pour l'analyse microbiologique. Rendent...
Fournisseur: Sartorius
Description: Ces unités de filtration avec entonnoir et base en PP et membrane en nitrate de cellulose sont développé pour la détection et l'énumération de microor...
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Description: En verre borosilicaté DURAN®, avec bouchon RN en PE.
Fournisseur: Bohlender
Description: Entonnoir en PE ou PE-EX antistatique pour l'élimination des déchets liquides. L'entonnoir peut être monté en toute sécurité sur le conteneur à déchet...
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Description: DURAN®, verre borosilicaté, transparent, avec clé en PTFE.
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 304
no targeter for Bottom