Imprimer
Votre recherche pour: Entonnoirs filtrants avec membrane
32  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"32"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Verre borosilicaté 3.3.
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Description: Entonnoirs de filtration à usage unique prêts à l'emploi avec membrane de filtration de 47 mm de diamètre pour l'analyse microbiologique. Rendent...
Fournisseur: Sartorius
Description: Ces unités de filtration avec entonnoir et base en PP et membrane en nitrate de cellulose sont développé pour la détection et l'énumération de microor...
Numéro de catalogue: (516-8929)
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Description: En acier inoxydable, autoclavable
UOM: 1 * 1 Pce
New Product
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Description: Membrane : GN Metricel® (esters cellulosiques mixtes), Metricel® Black (polyéthersulfone modifié), stérile.
Promotion
Fournisseur: Sartorius
Description: PC, autoclavable.
Fournisseur: Sartorius
Description: En acier inoxydable, autoclavable.
Fournisseur: Sartorius
Description: PP housing.
Fournisseur: Sartorius
Description: En verre borosilicaté, pince en aluminium, autoclavables
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Description: Choix pratique et économique pour les tests de stérilité dans les isolateurs.
Promotion
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Description: En polyphénylsulfone, autoclavables.
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Description: Le produit se compose d'un collecteur d'échantillons et d'un entonnoir de filtration tout-en-un. Aucun besoin de transférer l'échantillon de la coupel...
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Description: Polyphénylsulfone, autoclavables.
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Description: En verre borosilicaté, pince en aluminium.
New Product
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Description: Sentino®, Entonnoir de filtration, PP, Capacité: 100 ml
Numéro de catalogue: (516-7017)
Fournisseur: Sartorius
Description: En verre borosilicaté, avec joint en PTFE, autoclavable.
UOM: 1 * 1 Pce
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 32
no targeter for Bottom