Imprimer
Votre recherche pour: Cônes de sédimentation
16  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Numéro de catalogue: (BRND388000)
Fournisseur: Brand
Description: Styrène-acrylonitrile (SAN), bouchon à vis en PP.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Description: Made of borosilicate glass 3.3.
Numéro de catalogue: (532-0101)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: En PC, bouchon en PP autoclavable.
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (AZLOSWX008)
Fournisseur: SciLabware
Description: Colourless cone, made up of transparent styrene-acrylonitrile S.A.N polymer.
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (HACH2115700)
Fournisseur: Hach
Description: This kit is used for analyzing activated sludge process. Custom PP paddle allows agitation of sample without scratching the jar.
UOM: 1 * 1 KIT
Numéro de catalogue: (NALG1010-0507)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Kit Settlometer, Récipient et couvercle en PC, palette en PP, 10 tubes à centrifuger coniques de 15 ml en PC, bouchons en PP, guide d'utilisation et fiche technique, Nalgene®
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (528-1121)
Fournisseur: KARTELL
Description: Made of Acrylic, with PP screw cap.
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (SCOT214015403)
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (HIRS7720193)
Fournisseur: HIRSCHMANN
Description: Sedimentation cone, Imhoff, made of SAN, clear and unbreakable with elevated scale, screw cap for rapid emptying.
UOM: 1 * 3 Pce
Numéro de catalogue: (HECH44275010)
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Description: Made from borosilicate 3.3 glass.
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (SCOT214005402)
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
UOM: 1 * 10 Pce
Numéro de catalogue: (532-0099)
Fournisseur: VITLAB
Description: Styrene-acrylonitrile (SAN), PP screw plug.
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (WHEAW990800)
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: Pour déterminer le montant volumétrique de matières solides décantables.
UOM: 1 * 4 Pce
Numéro de catalogue: (BURK7118-1000)
Fournisseur: BÜRKLE
Description: Styrene-acrylonitrile (SAN), PP screw plug.
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (BIBBCRF530)
Fournisseur: SciLabware
Description: Borosilicate glass.
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (WITG2.936.000)
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Description: Made of borosilicate glass.
UOM: 1 * 1 Pce
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom