Order Entry
Gants chirurgicaux, latex, stériles, Gammex® Latex
Gants chirurgicaux, latex, stériles, Gammex® Latex
undefined
Gants chirurgicaux, latex, stériles, Gammex® Latex
  • Catalog No:
  • ANSM330048085
  • ANSM330048080
  • ANSM330048090
  • ANSM330048065
  • ANSM330048095
  • ANSM330048060
  • ANSM330048055
  • ANSM330048070
  • ANSM330048075
  • Ambidextre/anatomique:
  • Conception main droite et main gauche
  • Conception main droite et main gauche
  • Conception main droite et main gauche
  • Conception main droite et main gauche
  • Conception main droite et main gauche
  • Conception main droite et main gauche
  • Conception main droite et main gauche
  • Conception main droite et main gauche
  • Conception main droite et main gauche
  • Usage unique/Réutilisable:
  • Usage unique
  • Usage unique
  • Usage unique
  • Usage unique
  • Usage unique
  • Usage unique
  • Usage unique
  • Usage unique
  • Usage unique
  • Poudrés/Non poudrés:
  • Non poudrés
  • Non poudrés
  • Non poudrés
  • Non poudrés
  • Non poudrés
  • Non poudrés
  • Non poudrés
  • Non poudrés
  • Non poudrés
  • Finition:
  • Micro-textured
  • Micro-textured
  • Micro-textured
  • Micro-textured
  • Micro-textured
  • Micro-textured
  • Micro-textured
  • Micro-textured
  • Micro-textured
  • Style de manchette:
  • Droit
  • Droit
  • Droit
  • Droit
  • Droit
  • Droit
  • Droit
  • Droit
  • Droit
  • Épaisseur de manchette:
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • Épaisseur de doigts:
  • 0,44 mm
  • 0,44 mm
  • 0,44 mm
  • 0,44 mm
  • 0,44 mm
  • 0,44 mm
  • 0,44 mm
  • 0,44 mm
  • 0,44 mm
  • Épaisseur de paume:
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • Norme EN:
  • EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS; EN 16523-1
  • EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS; EN 16523-1
  • EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS; EN 16523-1
  • EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS; EN 16523-1
  • EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS; EN 16523-1
  • EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS; EN 16523-1
  • EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS; EN 16523-1
  • EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS; EN 16523-1
  • EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS; EN 16523-1
  •  
    Seq
    Désignation
    Taille du gant
    Couleur
    Longueur
    Emballage
    Cdt
  • ANSM330048055
    330048055
    01
    5,5
    blanc
    295 mm
    50 pairs/box
    50 PAIR
    1 * 50 PAIRE
    1 * 50 PAIRE - 68,60 €
    68,60 €
    1 * 50 PAIRE
       68,60 €
    Specifications
    Modèle
    Ambidextre/anatomique
    Conception main droite et main gauche
    Environmentally Preferable
    Usage unique/Réutilisable
    Usage unique
    Poudrés/Non poudrés
    Non poudrés
    Finition
    Micro-textured
    Style de manchette
    Droit
    Épaisseur de manchette
    0,40 mm
    Épaisseur de doigts
    0,44 mm
    Épaisseur de paume
    0,40 mm
    Norme EN
    EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS; EN 16523-1
  • ANSM330048060
    330048060
    02
    6
    blanc
    295 mm
    50 paires/boîte
    50 PAIR
    1 * 50 PAIRE
    1 * 50 PAIRE - 68,60 €
    68,60 €
    1 * 50 PAIRE
       68,60 €
    Specifications
    Modèle
    Ambidextre/anatomique
    Conception main droite et main gauche
    Environmentally Preferable
    Usage unique/Réutilisable
    Usage unique
    Poudrés/Non poudrés
    Non poudrés
    Finition
    Micro-textured
    Style de manchette
    Droit
    Épaisseur de manchette
    0,40 mm
    Épaisseur de doigts
    0,44 mm
    Épaisseur de paume
    0,40 mm
    Norme EN
    EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS; EN 16523-1
  • ANSM330048065
    330048065
    03
    6,5
    blanc
    295 mm
    50 pairs/box
    50 PAIR
    1 * 50 PAIRE
    1 * 50 PAIRE - 68,60 €
    68,60 €
    1 * 50 PAIRE
       68,60 €
    Specifications
    Modèle
    Ambidextre/anatomique
    Conception main droite et main gauche
    Environmentally Preferable
    Usage unique/Réutilisable
    Usage unique
    Poudrés/Non poudrés
    Non poudrés
    Finition
    Micro-textured
    Style de manchette
    Droit
    Épaisseur de manchette
    0,40 mm
    Épaisseur de doigts
    0,44 mm
    Épaisseur de paume
    0,40 mm
    Norme EN
    EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS; EN 16523-1
  • ANSM330048070
    330048070
    04
    7
    blanc
    295 mm
    50 pairs/box
    50 PAIR
    1 * 50 PAIRE
    1 * 50 PAIRE - 68,60 €
    68,60 €
    1 * 50 PAIRE
       68,60 €
    Specifications
    Modèle
    Ambidextre/anatomique
    Conception main droite et main gauche
    Environmentally Preferable
    Usage unique/Réutilisable
    Usage unique
    Poudrés/Non poudrés
    Non poudrés
    Finition
    Micro-textured
    Style de manchette
    Droit
    Épaisseur de manchette
    0,40 mm
    Épaisseur de doigts
    0,44 mm
    Épaisseur de paume
    0,40 mm
    Norme EN
    EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS; EN 16523-1
  • ANSM330048075
    330048075
    05
    7,5
    blanc
    295 mm
    50 pairs/box
    50 PAIR
    1 * 50 PAIRE
    1 * 50 PAIRE - 68,60 €
    68,60 €
    1 * 50 PAIRE
       68,60 €
    Specifications
    Modèle
    Ambidextre/anatomique
    Conception main droite et main gauche
    Environmentally Preferable
    Usage unique/Réutilisable
    Usage unique
    Poudrés/Non poudrés
    Non poudrés
    Finition
    Micro-textured
    Style de manchette
    Droit
    Épaisseur de manchette
    0,40 mm
    Épaisseur de doigts
    0,44 mm
    Épaisseur de paume
    0,40 mm
    Norme EN
    EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS; EN 16523-1
  • ANSM330048080
    330048080
    06
    8
    blanc
    295 mm
    50 paires/boîte
    50 PAIR
    1 * 50 PAIRE
    1 * 50 PAIRE - 68,60 €
    68,60 €
    1 * 50 PAIRE
       68,60 €
    Specifications
    Modèle
    Ambidextre/anatomique
    Conception main droite et main gauche
    Environmentally Preferable
    Usage unique/Réutilisable
    Usage unique
    Poudrés/Non poudrés
    Non poudrés
    Finition
    Micro-textured
    Style de manchette
    Droit
    Épaisseur de manchette
    0,40 mm
    Épaisseur de doigts
    0,44 mm
    Épaisseur de paume
    0,40 mm
    Norme EN
    EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS; EN 16523-1
  • ANSM330048085
    330048085
    07
    8,5
    blanc
    295 mm
    50 pairs/box
    50 PAIR
    1 * 50 PAIRE
    1 * 50 PAIRE - 72,30 €
    72,30 €
    1 * 50 PAIRE
       72,30 €
    Specifications
    Modèle
    Ambidextre/anatomique
    Conception main droite et main gauche
    Environmentally Preferable
    Usage unique/Réutilisable
    Usage unique
    Poudrés/Non poudrés
    Non poudrés
    Finition
    Micro-textured
    Style de manchette
    Droit
    Épaisseur de manchette
    0,40 mm
    Épaisseur de doigts
    0,44 mm
    Épaisseur de paume
    0,40 mm
    Norme EN
    EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS; EN 16523-1
  • ANSM330048090
    330048090
    08
    9
    blanc
    295 mm
    50 pairs/box
    50 PAIR
    1 * 50 PAIRE
    1 * 50 PAIRE - 68,60 €
    68,60 €
    1 * 50 PAIRE
       68,60 €
    Specifications
    Modèle
    Ambidextre/anatomique
    Conception main droite et main gauche
    Environmentally Preferable
    Usage unique/Réutilisable
    Usage unique
    Poudrés/Non poudrés
    Non poudrés
    Finition
    Micro-textured
    Style de manchette
    Droit
    Épaisseur de manchette
    0,40 mm
    Épaisseur de doigts
    0,44 mm
    Épaisseur de paume
    0,40 mm
    Norme EN
    EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS; EN 16523-1
  • ANSM330048095
    330048095
    09
    9,5
    blanc
    295 mm
    50 pairs/box
    50 PAIR
    1 * 50 PAIRE
    1 * 50 PAIRE - 68,60 €
    68,60 €
    1 * 50 PAIRE
       68,60 €
    Specifications
    Modèle
    Ambidextre/anatomique
    Conception main droite et main gauche
    Environmentally Preferable
    Usage unique/Réutilisable
    Usage unique
    Poudrés/Non poudrés
    Non poudrés
    Finition
    Micro-textured
    Style de manchette
    Droit
    Épaisseur de manchette
    0,40 mm
    Épaisseur de doigts
    0,44 mm
    Épaisseur de paume
    0,40 mm
    Norme EN
    EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS; EN 16523-1