Order Entry
Gants résistants aux coupures, HyFlex® 70-215 / 70-225
Gants résistants aux coupures, HyFlex® 70-215 / 70-225
 :  Ansell
undefined
Gants résistants aux coupures, HyFlex® 70-215 / 70-225
 :  Ansell
  • Catalog No:
  • 112-3563
  • 112-3560
  • 112-3561
  • 112-3562
  • 112-3559
  • 112-3556
  • 112-3557
  • 112-3558
  • Modèle:
  • 70-225
  • 70-225
  • 70-225
  • 70-225
  • 70-215
  • 70-215
  • 70-215
  • 70-215
  • Ambidextre/anatomique:
  • Ambidextres
  • Ambidextres
  • Ambidextres
  • Ambidextres
  • Ambidextres
  • Ambidextres
  • Ambidextres
  • Ambidextres
  • Usage unique/Réutilisable:
  • réutilisable
  • réutilisable
  • réutilisable
  • réutilisable
  • réutilisable
  • réutilisable
  • réutilisable
  • réutilisable
  • Matériau du support:
  • Kevlar®
  • Kevlar®
  • Kevlar®
  • Kevlar®
  • Kevlar®
  • Kevlar®
  • Kevlar®
  • Kevlar®
  • Jauge:
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • Style de manchette:
  • Poignet tricoté
  • Poignet tricoté
  • Poignet tricoté
  • Poignet tricoté
  • Poignet tricoté
  • Poignet tricoté
  • Poignet tricoté
  • Poignet tricoté
  • Norme EN:
  • EN 388:2016 (144XD), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (144XD), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (144XD), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (144XD), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (144XB), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (144XB), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (144XB), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (144XB), EN 407 (X1XXXX)
  •  
    Seq
    Désignation
    Modèle
    Taille du gant
    Couleur
    Longueur
    Cdt
  • 112-3557
    70-215/7
    01
    70-215
    7
    jaune
    230 - 280 mm
    1 PAIR
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE - 11,10 €
    11,10 €
    1 * 1 PAIRE
       11,10 €
    Specifications
    Modèle
    70-215
    Ambidextre/anatomique
    Ambidextres
    Environmentally Preferable
    Usage unique/Réutilisable
    réutilisable
    Matériau du support
    Kevlar®
    Jauge
    7
    Style de manchette
    Poignet tricoté
    Norme EN
    EN 388:2016 (144XB), EN 407 (X1XXXX)
  • 112-3558
    70-215/8
    02
    70-215
    8
    jaune
    230 - 280 mm
    1 PAIR
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE - 11,10 €
    11,10 €
    1 * 1 PAIRE
       11,10 €
    Specifications
    Modèle
    70-215
    Ambidextre/anatomique
    Ambidextres
    Environmentally Preferable
    Usage unique/Réutilisable
    réutilisable
    Matériau du support
    Kevlar®
    Jauge
    7
    Style de manchette
    Poignet tricoté
    Norme EN
    EN 388:2016 (144XB), EN 407 (X1XXXX)
  • 112-3559
    70-215/9
    03
    70-215
    9
    jaune
    230 - 280 mm
    1 PAIR
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE - 11,10 €
    11,10 €
    1 * 1 PAIRE
       11,10 €
    Specifications
    Modèle
    70-215
    Ambidextre/anatomique
    Ambidextres
    Environmentally Preferable
    Usage unique/Réutilisable
    réutilisable
    Matériau du support
    Kevlar®
    Jauge
    7
    Style de manchette
    Poignet tricoté
    Norme EN
    EN 388:2016 (144XB), EN 407 (X1XXXX)
  • 112-3556
    70-215/10
    04
    70-215
    10
    jaune
    230 - 280 mm
    1 PAIR
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE - 11,10 €
    11,10 €
    1 * 1 PAIRE
       11,10 €
    Specifications
    Modèle
    70-215
    Ambidextre/anatomique
    Ambidextres
    Environmentally Preferable
    Usage unique/Réutilisable
    réutilisable
    Matériau du support
    Kevlar®
    Jauge
    7
    Style de manchette
    Poignet tricoté
    Norme EN
    EN 388:2016 (144XB), EN 407 (X1XXXX)
  • 112-3561
    70-225/7
    05
    70-225
    7
    jaune
    230 - 280 mm
    1 PAIR
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE - 17,20 €
    17,20 €
    1 * 1 PAIRE
       17,20 €
    Specifications
    Modèle
    70-225
    Ambidextre/anatomique
    Ambidextres
    Environmentally Preferable
    Usage unique/Réutilisable
    réutilisable
    Matériau du support
    Kevlar®
    Jauge
    7
    Style de manchette
    Poignet tricoté
    Norme EN
    EN 388:2016 (144XD), EN 407 (X1XXXX)
  • 112-3562
    70-225/8
    06
    70-225
    8
    jaune
    230 - 280 mm
    1 PAIR
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE - 17,20 €
    17,20 €
    1 * 1 PAIRE
       17,20 €
    Specifications
    Modèle
    70-225
    Ambidextre/anatomique
    Ambidextres
    Environmentally Preferable
    Usage unique/Réutilisable
    réutilisable
    Matériau du support
    Kevlar®
    Jauge
    7
    Style de manchette
    Poignet tricoté
    Norme EN
    EN 388:2016 (144XD), EN 407 (X1XXXX)
  • 112-3563
    70-225/9
    07
    70-225
    9
    jaune
    230 - 280 mm
    1 PAIR
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE - 17,20 €
    17,20 €
    1 * 1 PAIRE
       17,20 €
    Specifications
    Modèle
    70-225
    Ambidextre/anatomique
    Ambidextres
    Environmentally Preferable
    Usage unique/Réutilisable
    réutilisable
    Matériau du support
    Kevlar®
    Jauge
    7
    Style de manchette
    Poignet tricoté
    Norme EN
    EN 388:2016 (144XD), EN 407 (X1XXXX)
  • 112-3560
    70-225/10
    08
    70-225
    10
    jaune
    230 - 280 mm
    1 PAIR
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE - 17,20 €
    17,20 €
    1 * 1 PAIRE
       17,20 €
    Specifications
    Modèle
    70-225
    Ambidextre/anatomique
    Ambidextres
    Environmentally Preferable
    Usage unique/Réutilisable
    réutilisable
    Matériau du support
    Kevlar®
    Jauge
    7
    Style de manchette
    Poignet tricoté
    Norme EN
    EN 388:2016 (144XD), EN 407 (X1XXXX)