Imprimer
Votre recherche pour: Casques
93  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"93"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: JSP LTD
Description: EVO® VISTAlens® is a next generation, feature-rich safety helmet based on the proven Evolution® head protection technology. Incorporating a fully retr...
Fournisseur: UVEX
Description: Casque de sécurité, Airwing B, uvex airwing, B, orange, PE, Poids: 360 g
Fournisseur: UVEX
Description: Airwing B-WR safety helmet made from a polyethylene shell.
Numéro de catalogue: (UVEX9794.800)
Fournisseur: UVEX
Description: These premium caps in bright signal colours feature an innovative hard shell element for reliable impact protection.
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (JSPAAJF030-000-100)
Fournisseur: JSP LTD
Description: The EVO®2 offers the most economical top level protection, combining a tough HDPE shell with a 6-point polyethylene cradle harness for unrivalled comf...
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (JSPAAJS260-000-100)
Fournisseur: JSP LTD
Description: The EVOLite® Skyworker™ helmet has a suspension system and shell structure that is designed for use in industrial, mountaineering, rescue, and leisure...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: UVEX
Description: Les casques de sécurité légers uvex pheos présentent un design sportif et un confort maximal pour l'utilisateur. La coquille rigide et solide du casqu...
Fournisseur: UVEX
Description: Ces casques légers sont fabriqués en PE-HD.
Fournisseur: UVEX
Description: Ce casque en ABS léger offre un haut niveau de protection et une grande durabilité. Il combine les atouts du casque de protection industrielle (EN&nbs...
Numéro de catalogue: (MMMAX5-P4PTCS1)
Fournisseur: 3M
Description: Cette jugulaire à quatre points est dotée d'une boucle magnétique et convient aux casques de sécurité 3M™ SecureFit™ séries X5000 et X5500.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: UVEX
Description: These caps in fluorescent yellow or fluorescent orange feature an innovative hard shell element for reliable impact protection.
Fournisseur: UVEX
Description: These caps feature an innovative hard shell element for reliable impact protection.
Fournisseur: JSP LTD
Description: EVO® VISTAshield® is a next generation, feature-rich safety helmet based on the proven Evolution® head protection technology. Incorporating a fully re...
Fournisseur: SCOTT SAFETY
Description: Le Style 300 est un casque de sécurité élégant, léger et confortable. Fabriqué en polyéthylène haute densité stabilisé aux UV et avec confection ...
Fournisseur: UVEX
Description: These ventilated helmets provide protection even in extremely low temperatures (down to −30 °C). They also provide protection against splashes of molt...
Fournisseur: UVEX
Description: Ce casque est équipé du système IES (Integrated Eyewear System) qui permet aux utilisateurs d'attacher des lunettes de sécurité pheos sur le casque. L...
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 93
no targeter for Bottom