Order Entry
VWR®, Densimètres, M50
VWR®, Densimètres, M50
undefined
VWR®, Densimètres, M50
  •  
    Seq
    Modèle
    Plage de mesure
    Division
    Température d'étalonnage
    Longueur
    Matière
    Cdt
  • 614-0311
    01
    M50
    0,800 - 0,850 g/ml
    0,001 g/ml
    20 °C
    270 mm
    Verre
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 30,00 €
    30,00 €
    1 * 1 ST
       30,00 €
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 614-0312
    02
    M50
    0,850 - 0,900 g/ml
    0,001 g/ml
    20 °C
    270 mm
    Verre
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 30,00 €
    30,00 €
    1 * 1 ST
       30,00 €
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 614-0313
    03
    M50
    0,900 - 0,950 g/ml
    0,001 g/ml
    20 °C
    270 mm
    Verre
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 30,00 €
    30,00 €
    1 * 1 ST
       30,00 €
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 614-0314
    04
    M50
    0,950 - 1,000 g/ml
    0,001 g/ml
    20 °C
    270 mm
    Verre
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 30,00 €
    30,00 €
    1 * 1 ST
       30,00 €
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 614-0315
    05
    M50
    1,000 - 1,050 g/ml
    0,001 g/ml
    20 °C
    270 mm
    Verre
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 31,50 €
    31,50 €
    1 * 1 ST
       31,50 €
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 614-0316
    06
    M50
    1,050 - 1,100 g/ml
    0,001 g/ml
    20 °C
    270 mm
    Verre
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 31,50 €
    31,50 €
    1 * 1 ST
       31,50 €
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 614-0317
    07
    M50
    1,100 - 1,150 g/ml
    0,001 g/ml
    20 °C
    270 mm
    Verre
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 31,50 €
    31,50 €
    1 * 1 ST
       31,50 €
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 614-0318
    08
    M50
    1,150 - 1,200 g/ml
    0,001 g/ml
    20 °C
    270 mm
    Verre
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 31,50 €
    31,50 €
    1 * 1 ST
       31,50 €
    Specifications
    Environmentally Preferable