Imprimer
Votre recherche pour: Crics de laboratoire
12  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Gamme de plateformes de levage stables, de grande qualité et économiques pour une grande variété d’applications. Avec des plaques en acier inoxydable ...
Promotion
Fournisseur: VWR Collection
Description: En aluminium. Un filetage M10 au centre du plateau supérieur permet la fixation de tiges de statifs (à partir du code d'article 245-0006).
Fournisseur: GRAUER RUDOLF
Description: These laboratory jacks are made of anodised aluminium for corrosion resistance and resistance to many chemicals.
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Description: Plaques en acier inoxydable, pieds en caoutchouc antiglisse. Avec orifice de 10 mm dans la plaque supérieure de fixation des tiges de support.
Fournisseur: BOCHEM
Description: Aluminium or anodised aluminium. These lab jacks feature an improved scissor technology with reduced tolerances. The scissor construction is made of 1...
Fournisseur: BOCHEM
Description: Support à vérin, Acier inoxydable, Portée statique maximale: 30 kg, Portée dynamique maximale: 7 kg, L×P (plaque): 200×200 mm, Hauteur de travail: 60 - 275 mm, Avec: Molette de réglage et bouton en métal
Numéro de catalogue: (245-0025)
Fournisseur: BOCHEM
Description: Stainless steel ¹⁸/₁₀. Remote control operated lab jack with integrated motor for use in hoods.
UOM: null
Fournisseur: R-L ENTERPRISES LTD
Description: These lab jacks are manufactured to close tolerances from aluminium with stainless steel operating screw.
Numéro de catalogue: (HECH42011010)
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Description: This lab jack is made of powder-coated aluminioum alloy.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: JUCHHEIM Laborgerate GmbH
Description: These hydraulic lifting stages feature a robust construction in light alloy or stainless steel.
Fournisseur: JUCHHEIM Laborgerate GmbH
Description: Alliage d'aluminium, avec revêtement en résine époxy. Ces étapes de levage à commande manuelle assurent une stabilité élevée.
Numéro de catalogue: (BELAF183910001)
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Description: This corrosion resistat lab jack is molded of strong PC and assembled with no metal parts. It supports gradient makers, hot plates, flasks, beakers, b...
UOM: 1 * 1 Pce
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom