En aluminium, anodisation jaune/noire. Surfaces de travail réglables en hauteur pour le positionnement précis d'outils et de conteneurs sur des appareils. Modèles très stables grâce à un système à deux axes spécifique.
- Disponibles avec ou sans roulettes avec fonctionnalité d'exécution libre ou fixe
- Système à deux axes pour une stabilité exceptionnelle
- Capables de supporter des charges lourdes
- Résistance à la corrosion et à une large gamme de produits chimiques
- Commande à distance
Sur les modèles avec un moteur électrique, les limites haute et basse souhaitées se règlent sur n'importe quelle position. Une fois cette position atteinte, la plateforme de levage s'arrête automatiquement. Ces plateformes de levage conviennent à des opérations répétées. Contrôle à distance, la vitesse se surveille en continu.