Imprimer
Votre recherche pour: Masques
46  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"46"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Numéro de catalogue: (HOIT115688)
Fournisseur: Hubei Orient International
Description: Face mask with comfortable elastic ear loops for easy donning.
UOM: 1 * 10.000 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: Masques de protection pour salle propres, fabriqués en matériaux non tissés de polypropylène/polyéthylène (ES) / polypropylène fondu-soufflé (MBPP).
Promotion
Fournisseur: VWR Collection
Description: Masques d'hygiène à bec de canard pour salles propres présentant une filtration des particules et bactéries efficace et une très faible émission de pa...
Promotion
Fournisseur: VWR Collection
Description: Les masques pour salles propres Maximum avec 3 plis renforcent l'efficacité de filtration des bactéries et des particules. Ces masques sont exempts d...
Promotion
Fournisseur: VWR Collection
Description: Masques pour salles blanches fabriqués en tissu non tissé, avec des attaches.
Promotion
Numéro de catalogue: (76470-110)
Fournisseur: VWR Collection
Description: VWR® made in USA sterile masks are an ideal option for single-use needs.
UOM: 1 * 200 Pce
Numéro de catalogue: (113-9924)
Fournisseur: GUNAFIT
Description: Masque médical en textile non tissé doux et souple, exempt de latex naturel.
UOM: 1 * 1.000 Pce
Fournisseur: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Description: Ces masques sont munis d'une bande adhésive anti-buée.
Promotion
Fournisseur: DESCO
Description: These facemasks constructed of a lightweight dissipative material which is made from texturised polyester and a minimum of 9% carbon nylon monofilimen...
Fournisseur: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Description: Sterile cleanroom face masks feature Tyvek® side extensions to prevent skin exposure. Double elastic headband fastening makes it easier to put on comp...
Fournisseur: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Description: Masques stériles pour salles blanches.
Numéro de catalogue: (113-8158)
Fournisseur: Nitritex
Description: Ce voile facial souple, non stérile avec serre-tête et barrette nasale est fabriqué au moyen d'une liaison par ultrasons. Il est traité en environneme...
UOM: 1 * 1.000 Pce
Numéro de catalogue: (113-9994)
Fournisseur: 3M MEDICAL
Description: These flat pleated surgical masks with adjustable tie provide comfort, breathability and maximum protection.
UOM: 1 * 100 Pce
Fournisseur: Nitritex
Description: Ces masques en version stérile ou non sont emballés individuellement.
Fournisseur: Nitritex
Description: Masques en tissu PP/PE, trois plis avec coutures scellées par ultrasons et visière anti-buée intégrée. La couche extérieure est constituée de PP ...
Promotion
Fournisseur: Nitritex
Description: Pour une filtration des particules et bactéries hautement efficace. Le BioClean MTA™ sans latex et faiblement pelucheux assure protection, confort et ...
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 46
no targeter for Bottom